Learn More
Clorhidrato de ceto-bisoprolol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Keto Bisoprolol-d5 Hydrochloride |
| CAS | 2714417-05-5 |
| Fórmula molecular | C18 D5 H24 N O5 . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy-d5]-Benzoic Acid 2-(1-methylethoxy)ethyl Ester Hydrochloride, 2-Isopropoxyethyl-4-[[(2RS)-2-hydroxy-3-(isopropylamino)propyl-d5]oxy]benzoate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H29NO5.ClH/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4;/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3;1H/i11D2,12D2,16D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(NC(C)C)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]benzoato de 2-propan-2-iloxietilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 380.918 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.213 |