Learn More
Ketanserina, TRC
Código de producto. 30393365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30393365 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30393365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK16545050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketanserin
CAS 74050-98-9
Fórmula molecular C22 H22 F N3 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, Ketanserin, Ketensin, R 41468, Suffrexal, Vulketan Gel
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22FN3O3/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29)
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O)CC2
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(4-fluorobenzoil)piperidin-1-il]etil]-1H-quinazolina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 395.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.1645