Learn More
Ketanserin Tartrate, TRC
Código de producto. 30134500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134500 1 g 1 g
30136115 500 mg 500 miligramos
30041323 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1654531G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83846-83-7
Fórmula molecular C22 H22 F N3 O3 . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 545.51
Sinónimo Ketanserin Hydrogen Tartrate, 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 3-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), KJK 945, Ket, Ketanserin tartrate, Perketan, R 49945, Serepress, Sufrexal
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 3-[2-[4-(4-fluorobenzoilo)piperidina-1-il]etil]-1H-quinazolina-2,4-diona
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketanserin Tartrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.181