Learn More
Ketamina EP Impureza B (Esketamina EP Impureza B), Mikromol™
Descripción
Ketamina EP Impureza B (Esketamina EP Impureza B)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone |
| CAS | 1823362-29-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ketamine Hydrochloride Imp. B (EP), Ketamine Imp. B (EP), (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone, Ketamine Hydrochloride Impurity B, Ketamine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H3 |
| SMILES | OC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2-clorofenil)-2-hidroxiciclohexan-1-ona |
| Mostrar más |