Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Blanco de queroseno
- Patrón de aceite organometálico
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kerosene Blank |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Certificado de análisis | With Certificate of Analysis. |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Kerosene |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
- Kerosene Blank
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P331-NO provocar el vómito.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Kerosine (petroleum)
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio