Learn More
Queroseno, bajo olor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333546 2500 mL 2.50 litro
11323546 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11333546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14479.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 64742-47-8
El queroseno es perfecto para la dilución de aceites y otros fluidos orgánicos para la determinación de trazas metálicas. Se utiliza en pinturas y recubrimientos, productos de consumo, tintas de impresión y aplicaciones químicas agrícolas. También se utiliza en aplicaciones de contacto con alimentos como el laminado de aluminio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El queroseno es perfecto para la dilución de aceites y otros fluidos orgánicos para la determinación de trazas metálicas. Se utiliza en pinturas y recubrimientos, productos de consumo, tintas de impresión y aplicaciones químicas agrícolas. También se utiliza en aplicaciones que entran en contacto con alimentos, tales como rollos de aluminio.
Solubilidad
Soluble en agua (0,02 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-47-8
Número MDL MFCD00135561
Sinónimo Kerosine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kerosene
Nombre de nota low odor
Densidad 0.8
Punto de ebullición 200°C to 250°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.444
Cantidad 2500 mL
Índice Merck 14,5294
Información de solubilidad Soluble in water (0.02g/L at 20°C).
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kerosene, low odor
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Petroleum distillates, hydrotreated light