Learn More
Queroseno D80 para uso en laboratorio, laboratorio Chem
Código de producto. 15937996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15937996 10 L 10 litros
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15937996 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.1123.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    84.70€ / 10 litros
    Ahorro 27.30€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Especificaciones
CAS 64742-47-8
Intervalo de ebullición 192 a 245 °C
Color Incolora
Densidad 0.8 g/mL
Temperatura de inflamación 79 °C
Envase Polietileno
Cantidad 10 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kerosene D80
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Kerosene