Learn More
Queroseno en blanco, VHG™
Código de producto. 17990456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 gal
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990456 1 gal -
17922356 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17990456 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGKERO1GAL
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Blanco de queroseno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kerosene Blank
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Kerosene Blank
Condiciones de envío Room Temperature
Nombre IUPAC Blanco de queroseno
Solvent or Matrix Kerosene
Cantidad 1 gal