Learn More
Queroseno 20000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kerosene (Unweathered) |
| CAS | 8008-20-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Kerosene (Unweathered) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Concentración | 20000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Kerosene, Kerosine, Kerosine (petroleum), AF 100 (pesticide), Avtur, Avtur (pesticide), Bayol 35, Bitumen Cutter, Chiotekku, Chiotekku SH, Coal oil, Conoco 170E, Deotomisol S, Eneos Kerosene, Escaid 100, Escaid 110, Exxsol D 200/240, Finalan 75, Fuels, kerosine, Ink oil, JP-A 1, KO 30 (solvent), Kedrul 212, Ketrul 211, Kixxol, Magisol 52, Neochiozol, Nysolvin 75A, Odorless Solvent 3440, P 878, Parasol, Pegasol 3040, RP 3, RP 3 (solvent), SX 12, SX 7, Shell 140, Shellsol 2046, Solbrax Eco 255/285, TS 1, W-Kerosene |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Cantidad | 1 mL |