Learn More
Gibco™ Suplemento de medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos: Factor de crecimiento epidérmico recombinante humano (EGF 1-53) y extracto de pituitaria bovina (BPE)
Código de producto. 10134762 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10134762 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10134762 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 37000015
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suplemento de medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos: Factor de crecimiento epidérmico recombinante humano (EGF 1-53) y extracto de pituitaria bovina (BPE)
Factor de crecimiento epidérmico recombinante humano (EGF 1-53) y extracto de pituitaria bovina (BPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De –5 a –30 °C
Descripción Suplemento de medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos, 1 ml, células epiteliales, tipo de células queratinocitos, especie humana, condiciones de envío en hielo seco, nivel sin suero, indicador de rojo fenol, para el cultivo de células de mamíferos, temperatura de almacenamiento de –5 a 30 – °C
Tipo de célula Células epiteliales, queratinocitos
Tipo de producto Suplemento de medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Cantidad 1 mL
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos