Learn More
Medio SFM de queratinocito (Kit) con L-glutamina, EGF y BPE
Código de producto. 10144892 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10144892 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 10144892 Proveedor Gibco N.º de proveedor 17005075
 Artículo restringido
En stock
con L-glutamina, EGF y BPE.
Vida útil después de la suplementación: 2 semanas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de queratinocitos, células epiteliales
Clasificación Sin suero
Tipo de producto Medio sin suero (SFM)
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, EGF, BPE
Cantidad 1 Kit
pH Desde 7 hasta 8,1
Contenido y almacenamiento • 500 ml de queratinocito-SFM 1X con L-glutamina (Almacenar entre 2 °C y 8 °C)
• 1 vial de EGF recombinante humano (Almacenar entre -5 °C y -30 °C)
• 1 vial de Extracto pituitario bovino (Almacenar entre -5 °C y -30 °C)
Culture Type Cultivo de células de mamífero