Descripción
con L-glutamina
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células epiteliales |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio SFM de queratinocito |
| Con aditivos | Glutamina |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 500 ml |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación |
| Fuente | Humano |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Medio SFM de queratinocito, 500 ml, forma líquida, especie humana, con L-glutamina, condiciones de almacenamiento 2 a 8 °C, utilizado para el cultivo celular de mamíferos |