Descripción
con L-glutamina
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de queratinocitos, células epiteliales |
| Clasificación | Sin suero |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio sin suero (SFM) |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol |
| Cantidad | 10 × 500 mL |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.