Learn More
Gibco™ Queratinocito SFM (1X)
Código de producto. 12539079 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12539079 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12539079 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 17005042
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Contiene L-glutamina.
Keratinocyte SFM (serum-free medium) is optimized for the growth and maintenance of human keratinocytes and other types of epithelial cells without the need for a feeder layer of cells. The complete medium may be used to cultivate human epidermal keratinocytes for studies involving dermal substitutes, in vitro toxicology, and gene therapy.
El medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos se suministra con el factor de crecimiento epidérmico recombinante humano preparado 1-53 (EGF 1-53) y extracto de pituitaria bovina (BPE) en envases separados. Los componentes no se venden por separado.
Nota:
Se ha presentado a la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) un archivo maestro del medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos. Para obtener un permiso para hacer una referencia cruzada al archivo principal, es necesario contactar con los servicios de asistencia técnica o su representante de ventas local.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo de célula Células de queratinocitos, células epiteliales
Clasificación Sin suero, Serum-free
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Kit
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos No Antibiotics
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento • 500 ml medio basal de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos definidos. Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz
• 25 mg de extracto de pituitaria bovina (BPE). Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20 °C) y proteger de la luz
• 2,5 µg de factor de crecimiento epidérmico (EGF), humano recombinante. Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20 °C) y proteger de la luz
Medio completo: almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz
Culture Type Cultivo de células de mamíferos
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.