Descripción
Contiene L-glutamina pero no cloruro de calcio. El medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos se suministra con el factor de crecimiento epidérmico recombinante humano preparado 1-53 (EGF 1-53) y extracto de pituitaria bovina (BPE) en envases separados. Los componentes no se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células epiteliales |
| Clasificación | Sin suero |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Kit |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin cloruro de calcio |
| Mostrar más |