Learn More
Gibco™ Queratinocito-SFM (1X), con L-glutamina, sin cloruro de calcio
Código de producto. 11504546 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11504546 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11504546 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10725018
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Queratinocito-SFM (1X), con L-glutamina, sin cloruro de calcio
con L-glutamina
, sin cloruro de calcio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de queratinocitos, células epiteliales
Clasificación Sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio sin suero (SFM)
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin cloruro de calcio
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Culture Type Cultivo de células de mamíferos