Learn More
Tocris Bioscience™ Kenpaullone
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18005952 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18005952 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1398/10
GSK-3β inhibitor; also inhibits cdks
GSK-3beta inhibitor (IC50 = 0.23 μM). Also inhibits cyclin dependent kinases (cdks) in the sub micromolar range (reported IC50 values are 0.4, 0.68-7 and 0.85 μM for cdk1, cdk2 and cdk5, respectively). Generates induced pluripotent stem cells (iPSCs) from somatic cells when used in combination with reprogramming factors; can replace Klf4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kenpaullone
CAS 142273-20-9
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C16H11BrN2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.18
Pureza >98%
Peso molecular 327.181