Learn More
STEMCELL Technologies Kenpaullone
Descripción
- Kenpaullone is an ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β; Bain et al.; Leclerc et al.; Zaharevitz et al.) It inhibits GSK-3β, Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A, Cdk5/p25, and lymphocyte kinase with IC50 values of 0.23, 0.4, 0.68, 0.85, and 0.47 μM, respectively (Bain et al.; Zaharevitz et al.)
- Replaces Klf4 in the generation of induced pluripotent stem (iPS) cells from mouse embryonic fibroblasts (MEFs) transduced with Oct4, Sox2, and c-Myc (Lyssiotis et al.)
- Enhances neuronal differentiation in rat and human neural precursor cell cultures (Castelo-Branco et al.; Lange et al.)
- Promotes survival of motor neurons derived from mouse embryonic stem (ES) cells and from Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) patient iPS cells (Yang et al.)
- Inhibits KLF4 expression and self-renewal in breast cancer stem cells in vitro (Yu et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 142273-20-9 |
| Sinónimo | 9-Bromopaullone; NSC 664704 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C16H11BrN2O |
| Pureza | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?