missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KELL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16510722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16510722 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16510722 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA597891

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KELL Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

This gene encodes a type II transmembrane glycoprotein that is the highly polymorphic Kell blood group antigen. The Kell glycoprotein links via a single disulfide bond to the XK membrane protein that carries the Kx antigen. The encoded protein contains sequence and structural similarity to members of the neprilysin (M13) family of zinc endopeptidases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KELL
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica KEL
N.º de referencia del gen P23276
Alias de gen CD238; ECE3; Kel; Kel blood group protein; Kell blood group; kell blood group antigen; kell blood group glycoprotein; Kell blood group glycoprotein homolog; Kell blood group, metallo-endopeptidase; Kell protein; RGD1565470
Símbolos de los genes KEL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Kell blood group glycoprotein protein (201-500AA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3792
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.