Learn More
Kelevan, Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kelevan |
| CAS | 4234-79-1 |
| Fórmula molecular | C17 H12 Cl10 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,3,4-Metheno-1H-cyclobuta[cd]pentalene-2-pentanoic acid, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decachlorooctahydro-2-hydroxy-γ-oxo-, ethyl ester, 1,3,4-Metheno-1H-cyclobuta[cd]pentalene-2-levulinic acid, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decachlorooctahydro-2-hydroxy-, ethyl ester (7CI,8CI), Allied GC 9160, Despirol, Ethyl 1,1a,3,3a,4,5,5a,5b,6-decachlorooctahydro-2-hydroxy-1,3,4-metheno-1H-cyclobuta[cd]pentalene-2-levulinate, GC 9160, General Chemical 9160, General Chemicals 9160, Kelevan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12Cl10O4/c1-2-31-7(29)4-3-6(28)5-8(30)9(18)11(20)13(22)10(8,19)14(23)12(9,21)15(11,24)17(26,27)16(13,14)25/h30H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)CC1(O)C2(Cl)C3(Cl)C4(Cl)C(Cl)(Cl)C5(Cl)C(Cl)(C1(Cl)C35Cl)C24Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-Decaclorooctahidro-2-hidroxi-γ éster etílico del ácido -oxo-1,3,4-meteno-1H-ciclobuta[cd]pentaleno-2-pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 634.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 629.7621 |