Learn More
DWK Life Sciences™ Anillo de bloqueo KECK™ para el adaptador KA
Código de producto. 15864688 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
GL 14
RD 14
Color:
Amarillo
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Color unitSize
15864688 RD 14 Rojo paquete de 100
15854688 GL 14 Amarillo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15864688 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 286339509
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pieza de repuesto para el adaptador KA KECK™ de oliva de vidrio a boquilla de plástico roscada.
El anillo de sujeción es un componente y, por lo tanto, una pieza de repuesto para el adaptador KA KECK™ de oliva de vidrio a oliva de plástico. Está disponible para las roscas GL 14 y RD 14.
  • El anillo de sujeción es un componente del adaptador KA KECK™ y conecta la oliva de vidrio con la oliva de plástico.
  • Disponible para ñas roscas GL 14 y RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100
Para utilizar con (equipo) Sellado, hermético… (according to context)
Para utilizar con (aplicación) Sellado
Tamaño RD 14
Color Rojo