Learn More
DWK Life Sciences Sellado plano KECK™
Código de producto. 11706319 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
12 mm
16 mm
Material:
EPDM
Viton
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Material unitSize
11706319 12 mm EPDM paquete de 100
15371971 16 mm EPDM paquete de 50
15824698 16 mm Viton paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11706319 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286341506
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pieza de repuesto para adaptador KA KECK™.
La junta plana como pieza de repuesto para el adaptador KECK™ KA está disponible en los materiales VITON y EPDM.
  • La junta plana para el adaptador KECK™ KA está disponible en los materiales VITON y EPDM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de orificio 7,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Sellado
Cantidad 100/Paq.
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Material EPDM