Descripción
Para aplicaciones a temperaturas muy altas, las abrazaderas para juntas esmeriladas de acero de resorte KECK™ chapadas en níquel son una importante ampliación a las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ hechas de POM (polioximetileno). En comparación con las abrazaderas de cable convencionales, son fáciles y seguras de conectar y son inherentemente estables.
- Fácil y seguro de poner y son dimensionalmente estables
- Buena estabilidad dimensional en comparación con las abrazaderas de cable convencionales
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Para utilizar con (equipo) | Para uso a temperaturas muy altas |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso a temperaturas muy altas; fijación de juntas esmeriladas cónicas |
| Tamaño | NS 14 |