Learn More
DWK Life Sciences™ Adaptador KA KECK™,completo, desde el vidrio de conexión de la manguera hasta el plástico de conexión
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los adaptadores KECK™ evitan la rotura del vidrio en las olivas y protegen los dedos y las manos de las lesiones. El anillo de fijación, la junta tórica y el tapón roscado están permanentemente atornillados a la oliva de vidrio. La parte de la manguera puede conectarse rápida, de manera segura y firme al tapón roscado con solo girar 1/4 y también puede aflojarse de nuevo rápidamente.
- Conexión y desconexión rápida de la parte de la manguera al tapón roscado con girar 1/4
- el tornillo creo una conexión permanente con la boquilla de cristal
- Los adaptadores KECK™ evitan la rotura del vidrio en las boquillas y protegen los dedos y las manos de las lesiones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Para utilizar con (equipo) | Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado |
| Tamaño | GL 14; diámetro de 4,5 mm |