Learn More
KDU691, MedChemExpress
Descripción
KDU691, an imidazopyrazine with potent anti-parasitic activity against blood stage schizonts, gametocytes and liver stages, is a Plasmodium PI4K inhibitor. KDU691 selectively inhibits dihydroartemisinin-pretreated Plasmodium falciparum ring-stage parasites.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KDU691 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1513879-19-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H18ClN5O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (357.26 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | ClC1=CC=C(N(C(C2=CN3C(C=N2)=NC=C3C4=CC=C(C(NC)=O)C=C4)=O)C)C=C1 |
| Mostrar más |