Learn More
KDOAM-25, MedChemExpress
Descripción
KDOAM-25 is a potent and highly selective histone lysine demethylases 5 (KDM5) inhibitor with IC50s of 71 nM, 19 nM, 69 nM, 69 nM for KDM5A, KDM5B, KDM5C, KDM5D, respectively. KDOAM-25 increases global H3K4 methylation at transcriptional start sites and impairs proliferation in multiple myeloma MM1S cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KDOAM-25 |
| CAS | 2230731-99-2 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H25N5O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | NC(C1=CC=NC(CNCC(N(CC)CCN(C)C)=O)=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 307.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.39 |
| Grado | Research |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |