Learn More
KDM5A-IN-1, MedChemExpress
Descripción
KDM5A-IN-1 is a potent, orally bioavailable pan-histone lysine demethylases 5 (KDM5) inhibitor with IC50s of 45 nM, 56 nM and 55 nM for KDM5A, KDM5B and KDM5C, respectively, and with an EC50 value of 960 nM for PC9 H3K4Me3. KDM5A-IN-1 is significantly less potent against other KDM5B enzymes (1A, 2B, 3B, 4C, 6A, 7B).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KDM5A-IN-1 |
| Forma física | Powder |
| CAS | 1905481-36-8 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 1 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H22N4O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (172.20 mM) |
| SMILES | O=C(C1CC1)N[C@@H]2CCN(C(C3=CC(C(C)C)=NN3)=O)C2 |
| Mostrar más |