Learn More
KDM5-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16475747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475747 5 mg 5 miligramos
16474316 100 mg 100 miligramos
16473008 10 mg 10 miligramos
16469576 50 mg 50 miligramos
16440649 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100422
MedChemExpress KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.
KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KDM5-IN-1
Forma física Solid
CAS 1628210-26-3
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (92.48 mM)
SMILES N#CC1=C2NC(C3=CN(C(C)(C)C)N=C3)=C(C(C)C)C(N2N=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 324.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.38
Porcentaje de pureza 99.14%