Learn More
KDM4D-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16474726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474726 100 mg 100 miligramos
16450037 50 mg 50 miligramos
16436377 5 mg 5 miligramos
16420949 1 mg 1 miligramo
16413648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101928
MedChemExpress KDM4D-IN-1 is a new histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitor with an IC50 value of 0.41±0.03 μM.
KDM4D-IN-1 is a new histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitor with an IC50 value of 0.41±0.03 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KDM4D-IN-1
CAS 2098902-68-0
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H7N5O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 7.14 mg/mL (31.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=NC2=C(C#N)C(C)=NN2C3=C1C=CC=N3
Peso molecular (g/mol) 225.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.21
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death