Learn More
KDM3A/JMJD1A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16840764 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16840764 150 μL 150 microlitros
16850764 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16840764 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 128351AP150UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody recognize the N-term of KDM3A (JMJD1A).
This gene encodes a zinc finger protein that contains a jumonji domain and may play a role in hormone-dependent transcriptional activation. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Antígeno KDM3A/JMJD1A
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KDM3A
N.º de referencia del gen Q6PCM1, Q9Y4C1
Alias de gen JHDM2A, JHMD2A, JMJD1, JMJD1A, KDM3A, KIAA0742, lysine (K) demethylase 3A, Lysine specific demethylase 3A, TSGA
Símbolos de los genes KDM3A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KDM3A,JMJD1A Fusion Protein Ag3581
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 104263, 55818
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG