Learn More
Invitrogen™ KDalert™ GAPDH Assay Kit
Código de producto. 10535595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
375 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10535595 375 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10535595 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1639
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Kit de ensayo GAPDH KDalert™
Kit de ensayo GAPDH Ambion™ KDalert™ sirve para obtener una medida fiable de la actividad de la enzima GAPDH en células cultivadas de humanos, ratones o ratas en menos de 30 minutos con un fluorómetro de microplacas. El kit incluye reactivos suficientes para 375 reacciones.
  • Evalúe el suministro de ARNip GAPDH en un tercio del tiempo y del coste que supone la PCR en tiempo real
  • Analice de 1 a 96 muestras de manera simultánea
  • Mida tanto la reducción inducida por ARNip GAPDH como la toxicidad inducida por la transfección
  • Compatible con una amplia variedad de células y de condiciones de cultivo
    El kit de ensayo GAPDH Kdalert es un control positivo ideal para los experimentos de optimización de transfección y también mide la citotoxicidad inducida por transfección. Está diseñado para su uso con el ARNip GAPDH Ambion™ Silencer™.
    Procedimiento rápido que ahorra tiempo
    Utilice el ensayo para optimizar la transfección del ARNip mediante la transfección de muestras de células individuales con un ARNip GAPDH y un ARNip de control negativo. De dos a tres días después de la transfección, simplemente añada el tampón de lisis celular a las células, incube durante 20 minutos, añada la mezcla maestra diluida de reactivos de ensayo y lea el aumento de fluorescencia cuatro minutos más tarde utilizando una microplaca o un fluorímetro estándar. El procedimiento de ensayo se puede completar en unos 30 minutos con una manipulación mínima de la muestra.
    Un ensayo para dos lecturas
    Dado que la GAPDH se expresa a niveles relativamente constantes, el ensayo también puede usarse para controlar la toxicidad inducida por el agente de transfección. Para este análisis, la actividad enzimática de GAPDH de las células transfectadas por el ARNip de control negativo se compara con la de las células no tratadas. La reducción de la actividad de GAPDH en las células transfectadas con control negativo en comparación con las células no transfectadas es una indicación de la citotoxicidad inducida por la transfección.
    Productos accesorios:
    El kit KDalert™ está diseñado para usarse con ARNip GAPDH Silencer™ (SKU n.º AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632 o AM4631). El tampón de lisis KDalert™ adicional (SKU #AM8790G) también está disponible por separado.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El tampón de lisis KDalert puede almacenarse entre –20 °C y 4 °C. La solución A, la solución B y la solución C deben almacenarse a - 20 °C. La enzima GAPDH debe almacenarse a - 70 °C o menos.
    ensayo Ensayo GAPDH
    Método de detección Fluorescencia
    Línea de productos Ambion, KDalert
    Tipo de producto Kit de ensayo GAPDH
    Propiedades de sustrato Sustrato químico
    Suficiente para 375 reacciones
    Para utilizar con (aplicación) Absorbencia, intensidad de la fluorescencia
    Cantidad 375 reacciones
    Condiciones de envío Hielo seco
    Objetivo GAPDH