Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de GAPDH KDalert™ con manual
Código de producto. 10065704
Cambiar vista
Click to view available options
375 reacciones
Código de producto.
10065704 375 reacciones
1 options
Código de producto. 10065704 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1639M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Kit de ensayo de GAPDH KDalert™ con manual
El kit de ensayo Ambion™ KDalert™ GAPDH está indicado para hacer una medición fiable de la actividad de la enzima GAPDH en células cultivadas de humanos, ratones o ratas en menos de 30 minutos mediante un fluorómetro de microplacas. El kit incluye reactivos suficientes para 375 reacciones.
  • Evalúa la administración de ARNip GAPDH en 1/3 del tiempo para 1/3 del coste de la PCR en tiempo real
  • Analice entre 1 y 96 muestras simultáneamente
  • Mide tanto la toxicidad inducida por ARNip GAPDH como la toxicidad inducida por la transfección
  • Compatible con una amplia variedad de células y una amplia gama de condiciones de cultivo
    , el kit para ensayos GAPDH KDalert es un control positivo ideal para los experimentos de optimización de transfección y también mide la citotoxicidad inducida por transfección. Está diseñado para su uso con Ambion™ Silencer™ ARNip GAPDH
    Procedimiento rápido que ahorra tiempo
    Utilice el ensayo para optimizar la transfección del ARNip mediante la transfección de muestras de células individuales con un ARNip GAPDH y un ARNip de control negativo. De dos a tres días después de la transfección, añada el tampón de lisis celular a las células, incube durante 20 minutos, añada la mezcla maestra diluida de reactivos de ensayo y lea el aumento de fluorescencia cuatro minutos más tarde utilizando una microplaca o un fluorímetro estándar. El procedimiento de ensayo se puede completar en unos 30 minutos con una manipulación mínima de la muestra.
    Un ensayo para dos lecturas
    Debido a que GAPDH se expresa a niveles relativamente constantes, el ensayo también puede usarse para controlar la toxicidad inducida por el agente de transfección. Para este análisis, la actividad enzimática de GAPDH de las células transfectadas por el siRNA de control negativo se compara con la de las células no tratadas. La reducción de la actividad de la GAPDH en las células transfectadas con control negativo en comparación con las células no transfectadas es una indicación de la citotoxicidad inducida por la transfección.
    Productos accesorios:
    el kit KDalert™ está diseñado para usarse con ARNip GAPDH de Silencer™ (SKU #AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632 o AM4631). El tampón de lisis KDalert™ adicional (SKU #AM8790G) también está disponible por separado.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Descripción Kit de ensayo de GADPH KDalert™ con manual, 375 rxns, ensayos GAPDH, método de detección fluorescente, sustrato químico, GAPDH (enzima) objetivo, absorbancia, Técnica de intensidad de fluorescencia, utilizado para aplicaciones ARNi
    ensayo GAPDH
    Método de detección Fluorescencia
    Tipo de producto Kit de ensayo KDalert™ GAPDH
    Tipo de sustrato Productos químicos
    Suficiente para 375 reacciones
    Para utilizar con (aplicación) ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip
    Contenido del kit El tampón de lisis KDalert puede almacenarse a – 20 °C o a 4 °C, las soluciones A, B y C deben almacenarse a – 20 °C, la enzima GAPDH debe almacenarse a – 70 °C o por debajo de esta temperatura.
    Cantidad 375 reacciones
    Estado normativo Para uso exclusivo en investigación (RUO)
    Objetivo GAPDH (enzima)