Learn More
KD Scientific Jeringas de acero inoxidable
Código de producto. 17129280
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 mL
Tipo de producto:
Luer-Lok Jeringuilla
Swagelok 1/16 in Jeringa.
Swagelok 1/4 in Jeringa.
Swagelok 1/8 in Jeringa.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
17129280 200 mL Swagelok 1/8 in Jeringa. cada uno
12867362 2,5 ml Swagelok 1/16 in Jeringa. 1 PCS
12887362 8 ml Swagelok 1/16 in Jeringa. 1 PCS
12897362 20 ml Swagelok 1/16 in Jeringa. 1 PCS
15164174 20 ml Swagelok 1/8 in Jeringa. cada uno
15194174 20 ml Swagelok 1/4 in Jeringa. cada uno
15144174 8 ml Swagelok 1/8 in Jeringa. cada uno
11951017 20 ml Luer-Lok Jeringuilla cada uno
11986706 50 ml Swagelok 1/16 in Jeringa. cada uno
13406038 50 ml Swagelok 1/8 in Jeringa. cada uno
15174174 100 ml Swagelok 1/8 in Jeringa. cada uno
15104184 50 ml Swagelok 1/4 in Jeringa. cada uno
11945596 100 ml Swagelok 1/16 in Jeringa. cada uno
11971017 100 ml Luer-Lok Jeringuilla cada uno
15114184 100 ml Swagelok 1/4 in Jeringa. cada uno
11961017 50 ml Luer-Lok Jeringuilla cada uno
11905547 200 mL Swagelok 1/4 in Jeringa. cada uno
11981017 200 mL Luer-Lok Jeringuilla cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17129280 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 780811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00€
    1728.27€ / paquete de 1
    Ahorro 126.73€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
La construcción duradera de haz de electrones que soporta aplicaciones de alta fuerza y alta presión
Elimina los riesgos de rotura de la jeringa de vidrio.
  • Compatible con la mayoría de las bombas de jeringa
  • Totalmente esterilizable en autoclave para su reutilización
  • Adaptable a los accesorios Luer Lock o Swagelok™
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Diámetro interior (imperial) 1-19/25 in
Diámetro exterior (imperial) 1-22/25 in
Diámetro interior (métrico) 44,7 cm
Diámetro exterior (métrico) 47 mm
Tipo de producto Swagelok 1/8 in Jeringa.
Presión máxima 1500 psi
Volumen (métrico) 200 mL
Para utilizar con (equipo) Bomba de jeringa