Learn More
KD Scientific Cable de comunicación de bomba a bomba RS-485
Código de producto. 11905606
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (imperial):
1,6 ft
6,6 ft
Longitud global (métrico):
0,5 m
2 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
11905606 1,6 ft 0,5 m cada uno
16469700 6,6 ft 2 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905606 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 788304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.65€
    72.15€ / paquete de 1
    Ahorro 10.50€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el cable de comunicación de bomba a bomba RS485 Legato™/Gemini 88 Plus
  • Selección de accesorios y piezas de repuesto para las bombas de la serie Legato™
Especificaciones
Tensión 0/1 V
Tipo Cable RS-485
Longitud global (imperial) 1,6 ft
Longitud global (métrico) 0,5 m