Learn More
KD Scientific Cable RS-232
Código de producto. 11915596
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
0/1 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
11915596 0/1 V cada uno
1 options
Código de producto. 11915596 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 788308
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Cable de comunicación RS232 de la serie Legato™ 200 de 2 m
  • Selección de accesorios y piezas de repuesto para las bombas de la serie Legato™
  • Tiene capacidad para cuatro jeringas de plástico o vidrio de 0,5 μl a 10 ml
Especificaciones
Tensión 0/1 V
Tipo Cable de comunicación de serie RS232 Legato™ 200
Longitud global (métrico) 2 m