Learn More
KD Scientific Adaptador de serie Legato™ para jeringas Hamilton™
Código de producto. 11935596
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Jeringa hermética (25 y 50 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11935596 Jeringa hermética (25 y 50 ml) cada uno
1 options
Código de producto. 11935596 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 788314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.35€
    35.22€ / paquete de 1
    Ahorro 5.13€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Para jeringa estanca Hamilton™ Gastight™ de 25, 50 y 100 ml
  • Selección de accesorios y piezas de repuesto para las bombas de la serie Legato™
  • Necesario para la función de retirada
Especificaciones
Sin látex Sí
Tipo de producto Adaptador
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Jeringa hermética (25 y 50 ml)