Learn More
KD Scientific Bomba de jeringa de infusión/aspiración de una sola jeringa Legato 130
Código de producto. 13423649
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
3,66 pl/min. a 3,818 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
13423649 3,66 pl/min. a 3,818 ml/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 13423649 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 788130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00€
    3098.26€ / paquete de 1
    Ahorro 361.74€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
La bomba versátil ofrece una incomparable facilidad de uso gracias a su interfaz de pantalla táctil
La infusión/aspiración para una sola jeringa funciona exclusivamente con microjeringas de 0,5 μl a 1000 μl. Tiene un cabezal de bomba remoto que se puede colocar cerca del experimento para eliminar el volumen muerto con tubos largos.
  • Capacidad para una jeringa de 0,5 μl a 1 ml
  • Pantalla táctil a color de alta resolución
  • Función de bloqueo del panel táctil
  • Luz LED en el panel frontal
  • Chasis totalmente metálico
  • Tabla de jeringas integrada
  • Fuerza lineal de hasta 11 lb
  • Técnicas avanzadas de micropasos
  • Interfaz RS485 integrada
  • puerto USB
  • Interfaz de E/S y TTL
  • Modo de funcionamiento continuo
  • Presa para derrames
  • Programable
Especificaciones
  • Exactitud: ± 0,5 %
  • Reproducibilidad: ±0,5 %
  • Jeringas (mín./máx.): de 0,5 μl a 1000 μl
  • Caudal, mínimo (jeringa de 0,5 μl): 3,66 pl/min
  • Caudal, máximo (jeringa de 10 ml): ND
  • Caudal, máximo (jeringa de 60 ml): ND
  • Pantalla: pantalla a color TFT WQVGA de 4,3 pulg con panel táctil
  • Memoria no volátil: Almacena todos los ajustes
  • Temperatura de funcionamiento: de 4 °C a 40 °C (de 40 °F a 104 °F)
  • Temperatura de almacenamiento: de - 10 °C a + 70 °C (de 14 °F a 158 °F)
  • Humedad: de 20 % a 80 % RH sin condensación
  • Modo de funcionamiento: Continuo
  • Alimentación eléctrica: de 100 a 240 VCA: fusible de 50/60 Hz, 50 W, 0,5A
  • Dimensiones: 22,6 x 19,05 x 7,62 cm
  • Peso: 4,32 lb (2,05kg)
Certifications
Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Nota: las bombas de jeringa KD Scientific son para uso exclusivo en laboratorio. No cuentan con la aprobación de la FDA para su uso clínico con humanos.
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Caudal 3,66 pl/min. a 3,818 ml/min
Capacidad (métrico) De 0,5 a 1000 μl
Certificaciones/conformidad Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Conectores RS485 - IEEE-1394 de 6 posiciones, USB - Tipo B, E/S y conector TTL D-sub de 15 clavijas, interruptor de pedal - minijack fono
Controlador Microprocesador con micropasos de 0,062
Fuerza lineal (métrico) 5 kg
Fuerza lineal (imperial) 11 lb
Material metálica
Reproducibilidad ±0,05%
Peso (imperial) 4,32 lb
Peso (métrico) 2,05 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tipo de pantalla TFT
Exactitud del caudal ±0,5%
Número de canales 1
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 3,67 in
Altura global (métrico) 7,62 cm
Longitud global (imperial) 9 pulg
Longitud global (métrico) 22,6 cm
Anchura total (imperial) 7 pulg
Temperatura máx. (métrico) 40°C
Temperatura mín. (métrico) 4°C
Tipo de producto Bomba de retirada de infusión
Requisitos de almacenamiento De -10 °C a +70 °C