Learn More
KD Scientific Bomba de jeringa de infusión/aspiración programable de dos jeringas Legato 111
Descripción
Infusión/aspiración de dos jeringas con disponibilidad de programas para dos programas. 50 pasos cada una. Se adapta a jeringas de 0,5 μl a 10 ml Caudales definibles por el usuario con selección de volumen objetivo o los valores de tiempo para controlar el volumen total de la infusión.
- Contiene una o dos jeringas de 0,5μ l a 10 ml
- Pantalla táctil a color de alta resolución
- Función de bloqueo del panel táctil
- Luz LED en el panel frontal
- Chasis totalmente metálico
- Tabla de jeringas integrada
- Fuerza lineal de hasta 30 lb
- Técnicas avanzadas de micropasos
- Interfaz RS485 integrada
- puerto USB
- Interfaz de E/S y TTL
- Modo de funcionamiento continuo
- Presa para derrames
- Exactitud: ±0,5 %
- Reproducibilidad: ±0,05%
- Jeringas (mín./máx.): 0,5 μl a 10 ml
- Caudal, mínimo (jeringa de 0,5 μl): 1,28 pl/min
- Caudal, máximo (jeringa de 10 ml): 25,99 ml/min
- Caudal, máximo (jeringa de 60 ml): 88,28 ml/min
- Pantalla: pantalla a color TFT WQVGA de 4,3 pulg con panel táctil
- Memoria no volátil: Almacena todos los ajustes
- Temperatura de funcionamiento: de 4 °C a 40 °C (de 40 °F a 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: de - 10 °C a + 70 °C (de 14 °F a 158 °F)
- Humedad: de 20 % a 80 % RH sin condensación
- Modo de funcionamiento: Continuo
- Alimentación eléctrica: de 100 a 240 VCA: fusible de 50/60 Hz, 50 W, 0,5A
- Dimensiones: 22,6 x 19,05 x 15 cm
- Peso: 5,9 lb (2,66kg)
Certifications
Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Nota: las bombas de jeringa KD Scientific son para uso exclusivo en laboratorio. No cuentan con la aprobación de la FDA para su uso clínico con humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 100/240 V |
| Caudal | 1,28 pl/min. a 25,99 ml/min. |
| Capacidad (métrico) | De 0,5 μl a 10 ml |
| Certificaciones/conformidad | Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS |
| Conectores | Pos RS485 - IEEE-1394 6, USB - Tipo B, E/S y conector TTL D-sub de 15 clavijas |
| Controlador | Microprocesador con micropasos de 0,062 |
| Fuerza lineal (métrico) | 13,6 kg |
| Fuerza lineal (imperial) | 30 lb |
| Material | Metal |
| Reproducibilidad | ±0,05% |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.