Learn More
KD Scientific Bomba de jeringa de solo infusión de dos jeringas Legato 101
Descrizione
Bomba de dos jeringas de solo infusión. Se adapta a jeringas de 0,5 μl a 10 ml Caudales definibles por el usuario con selección de volumen objetivo o los valores de tiempo para controlar el volumen total de la infusión.
- Contiene una o dos jeringas de 0,5μ l a 10 ml
- Pantalla táctil a color de alta resolución
- Función de bloqueo del panel táctil
- Luz LED en el panel frontal
- Chasis totalmente metálico
- Tabla de jeringas integrada
- Fuerza lineal de hasta 30 lb
- Técnicas avanzadas de micropasos
- Interfaz RS485 integrada
- puerto USB
- Interfaz de E/S y TTL
- Modo de funcionamiento continuo
- Presa para derrames
- Exactitud: ±0,5 %
- Reproducibilidad: ±0,05%
- Jeringas (mín./máx.): 0,5 μl a 10 ml
- Caudal, mínimo (jeringa de 0,5 μl): 1,28 pl/min
- Caudal, máximo (jeringa de 10 ml): 25,99 ml/min
- Caudal, máximo (jeringa de 60 ml): 88,28 ml/min
- Pantalla: pantalla a color TFT WQVGA de 4,3 pulg con panel táctil
- Memoria no volátil: Almacena todos los ajustes
- Temperatura de funcionamiento: de 4 °C a 40 °C (de 40 °F a 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: de - 10 °C a + 70 °C (de 14 °F a 158 °F)
- Humedad: de 20 % a 80 % RH sin condensación
- Modo de funcionamiento: Continuo
- Alimentación eléctrica: de 100 a 240 VCA: fusible de 50/60 Hz, 50 W, 0,5A
- Dimensiones: 22,6 x 19,05 x 15 cm
- Peso: 5,9 lb (2,66kg)
Certifications
Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Nota: las bombas de jeringa KD Scientific son para uso exclusivo en laboratorio. No cuentan con la aprobación de la FDA para su uso clínico con humanos.
Specifica
Specifica
| Modelo | Legato 101 |
| Tensión | 100/240 V |
| Caudal | 1,28 pl/min. a 88,28 ml/min. |
| Capacidad (métrico) | De 0,5 μl a 10 ml |
| Certificaciones/conformidad | Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS |
| Conectores | Pos RS485 - IEEE-1394 6, USB - Tipo B, E/S y conector TTL D-sub de 15 clavijas |
| Controlador | Microprocesador con micropasos de 0,062 |
| Fuerza lineal (métrico) | 13,6 kg |
| Fuerza lineal (imperial) | 30 lb |
| Material | Metal |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.