Learn More
KD Scientific Bomba de alta presión Legacy KDSP 410
Código de producto. 11975586
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
1
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Número de canales Tamaño de la unidad
11975586 1 1 PCS
1 options
Código de producto. 11975586 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 789412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5400.00€
    4988.68€ / paquete de 1
    Ahorro 411.32€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Bomba de jeringa de alta presión ideal para el suministro de líquido a reactores en aplicaciones químicas o para trabajar con líquidos viscosos
  • Más del doble de la fuerza lineal disponible en la serie KDS 200
  • El diseño robusto del soporte para jeringa garantiza que la jeringa se mantenga en el nivel adecuado durante el suministro de líquido
  • Amplia variedad de jeringas de 10 μl a 140 ml
  • Fácil de configurar y utilizar
  • El caudal seleccionable se introduce directamente en el programa y se almacena en la memoria
Especificaciones
Tensión 220 V
Certificaciones/conformidad CE
Peso (imperial) 14,1 lb
Peso (métrico) 6,4 kg
Requisitos eléctricos 220 V CA, 50/60 Hz
Aplicaciones Ideal para aplicaciones que requieren varias jeringas, que suministran cantidades exactas y precisas de líquidos para una multitud de aplicaciones, incluida la inyección de calibrantes en un espectrómetro de masas o una cámara de reacción, la administraci
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Exactitud del caudal ± < 1 %
Número de canales 1