Learn More
KD Scientific Borosilicate Autoclavable Glass Syringes
Click to view available options
Volumen (métrico):
150 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Autoclavable
• Salida Luer lock reforzada
• Jeringa
• Salida Luer lock reforzada
• Jeringa
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Borosilicate Glass |
| Calibre de aguja | No Needle Included |
| Sin látex | Sí |
| Desechables | Reusable |
| Graduaciones | 5 ml |
| Cantidad | 1/paq. |
| Volumen (métrico) | 200 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Infusion Pump |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Mostrar más |