Learn More
KD Scientific Jeringas de vidrio esterilizable en autoclave de borosilicato
Descripción
Autoclavable
• Salida Luer lock reforzada
• Jeringa
• Salida Luer lock reforzada
• Jeringa
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Calibre de aguja | No se incluye la aguja |
| Sin látex | Sí |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduaciones | 5 ml |
| Cantidad | 1/paq. |
| Volumen (métrico) | 150 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba de infusión |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Mostrar más |