Learn More
KCNS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16831664 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16831664 150 μL 150 microlitros
16841664 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16831664 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 134431AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Potassium channel subunit. Modulates channel activity and reduces the ion flow.
Especificaciones
Antígeno KCNS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KCNS2
N.º de referencia del gen O35174, Q9ER26, Q9ULS6
Alias de gen KCNS2, KIAA1144, KV9.2
Símbolos de los genes Kcns2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KCNS2 Fusion Protein Ag4271
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16539, 3788, 66022
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG