missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KCNK15 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15781952 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15781952 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15781952 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA564188

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GALRRKFGFS AEDYRELERL ALQAE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 80%.

This gene encodes one of the members of the superfamily of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. The product of this gene has not been shown to be a functional channel, however, it may require other non-pore-forming proteins for activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KCNK15
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica KCNK15
N.º de referencia del gen Q9H427
Alias de gen Acid-sensitive potassium channel protein TASK-5; dJ781B1.1; K2p15.1; KCNK11; KCNK14; Kcnk15; KT3.3; Potassium channel subfamily K member 15; potassium channel subfamily K member 15 (TASK-5); potassium channel, subfamily K, member 14; potassium channel, subfamily K, member 15; potassium channel, subfamily K, member 15 (TASK-5); potassium channel, two pore domain subfamily K, member 15; potassium two pore domain channel subfamily K member 15; rTASK-5; TASK5; TASK-5; TWIK-related acid-sensitive K(+) channel 5; two pore K(+) channel KT3.3; Two pore potassium channel KT3.3
Símbolos de los genes KCNK15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human KCNK15. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103576).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60598
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.