Learn More
WTW™ Soluciones electrolíticas KCL
Código de producto. 11823300
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11823300 250 ml 250 ml
1 options
Código de producto. 11823300 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 109705
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas soluciones de KCL son ideales para el funcionamiento, la limpieza y el almacenamiento de electrodos.
  • Soluciones para el uso, la limpieza y el almacenamiento de electrodos: recarga sencilla y almacenamiento seguro garantizados 
  • Los electrolitos se utilizan como soluciones de recarga para electrodos rellenos de líquido y también como solución de almacenamiento para todos los tipos de electrodos de pH 
  • Incluye 1 frasco con 250 ml de solución de KCl 3M/L
  • Solución electrolítica KCL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100 °C
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Transparente
Concentración 3 mol/L
Tipo Solución electrolítica KCL
Tipo de solución de llenado Electrolito
Incluye 1 frasco con 250 ml de solución de KCl 3M/L
Envase Frasco
Intervalo de pH 7
Soluble en agua Sí