Learn More
Mettler Toledo™ Solución de llenado de electrodos KCl 3M
Descripción
Un electrodo es el principal factor en la medición de pH y de iones. Requiere un cuidado y manejo especiales. El electrodo debe permanecer lleno con una solución de electrolitos nueva y limpia. La recarga o sustitución periódicas de la solución de electrolito es necesaria para mantener un buen rendimiento del electrodo.
El electrodo de referencia de un electrodo de pH o de un electrodo de ion selectivo (ISE) se debe recargar únicamente con la solución de electrolito recomendada. El electrolito correcto minimiza los problemas de conexión y proporciona una temperatura y un tiempo de respuesta óptimos.
La solución de cloruro potásico de 3 mol/L es adecuada para la mayoría de aplicaciones.
- Utilizado por la mayoría Mettler Toledo Sensores de pH, debido a la ARGENTHAL™ sistema de referencia
- Las semiceldas ISE de la serie DX también pueden utilizar una 3M Solución de puente electrolítico de KCl
- No existe riesgo de contaminación de muestras con iones de plata
- Equipado con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos
- Disponible en botellas de 25 ml y 250 ml, y 6 × Paquete a granel de 250 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Concentración | 3 mol/l KCl |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo de pH, sistema de referencia ARGENTHAL™, semiceldas ISE serie DX |
| Trazable por el NIST | Sí |
| Envase | Frasco con tapón de llenado especial |
| Intervalo de pH | Neutral |
| Cantidad | 6 × 250 ml |