Learn More
Estándares de conductividad KCl 0.01D, Hach Lange™
Código de producto. 10202993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad
10202993 500 ml
1 options
Código de producto. 10202993 Proveedor Hach N.º de proveedor S51M003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Con una concentración de 1408 mS/cm ± 0,5 % a 25 C y una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de producción, cada frasco (500 ml) se suministra con un certificado de verificación COFRAC y un certificado de conformidad y trazabilidad elaborado de conformidad con ISO31.
  • Cuenta con una concentración de 1408 μS/cm ± 0,5 % a 25 °C
  • Cada frasco (500 ml) se suministra con un certificado de verificación COFRAC y un certificado de conformidad y trazabilidad elaborado de conformidad con ISO31
  • Conforme a OIML, trazable al NIST
  • Solución estándar verificada por laboratorio de materiales de referencia
  • Vida útil de 24 meses desde la fecha de producción
  • La competencia y la integridad de un laboratorio internacionalmente reconocido por el material de referencia de medición de pH y conductividad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Métodos Solución estándar verificada por laboratorio de materiales de referencia
Nombres de analitos o componentes KCL
Conductividad 1408 μS/cm ± 0.5 % a 25 °C
Forma física Líquido
Concentración 1408 μS/cm ± 0.5 % a 25 °C
Elemento KCl
Cantidad 500 ml