Learn More
Klever KCJ-1 Kutter
Código de producto. 17788977
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17788977 Azul paquete de 50
17798977 Naranja paquete de 50
17708987 Negro paquete de 50
17728987 Rojo paquete de 50
17748987 Amarillo paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17788977 Proveedor Klever N.º de proveedor KCJ1B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.05€
    148.18€ / paquete de 50
    Ahorro 32.87€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
KCJ-1 Klever Kutter: la hoja de cuchilla encastrada reduce las lesiones por cortes y los bienes dañados.
  • La hoja de cuchilla encastrada reduce las lesiones de corte y los bienes dañados
  • Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más
  • Pequeña, práctica y duradera con hoja de cuchilla de acero al carbono de alta calidad
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto Cortador desechable
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Color Azul