Learn More
Tocris Bioscience™ KC7F2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001498
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30001498 10 mg 10 miligramos
30001506 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30001498 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4324/10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
HIF-1α inhibitor; down-regulates HIF-1α protein synthesis
Inhibitor of HIF-1α. Thought to act via down-regulation of HIF-1α protein synthesis; reduces phosphorylation of eIF4E binding protein 1 (4EBP1) and p70 S6K in hypoxic conditions. Also blocks hypoxia-induced HIF-1α accumulation in a range of human cancer cell lines. Inhibits the expression of HIF target genes, such as carbonic anhydrase IX and MMP2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 927822-86-4
Fórmula molecular C16H16Cl4N2O4S4
Specifikationer
Nombre del producto químico o material KC7F2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.38
Pureza >98%
Peso molecular 570.354
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.