Learn More
KC7F2, MedChemExpress
Código de producto. 16490098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490098 5 mg 5 miligramos
16433647 50 mg 50 miligramos
16417638 10 mg 10 miligramos
16407546 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY187775mg
MedChemExpress KC7F2 is a potent hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) pathway inhibitor with an IC50 of 20 μM in LN229-HRE-AP cells, and with potential as a cancer therapy agent.
KC7F2 is a potent hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) pathway inhibitor with an IC50 of 20 μM in LN229-HRE-AP cells, and with potential as a cancer therapy agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KC7F2
CAS 927822-86-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16Cl4N2O4S4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (56.10 mM)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)(NCCSSCCNS(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)(=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 570.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.38
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease